Merck
LIDF451811-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-18-11-Kit Rotor
not aerosol-tight, for 5424/5424R, polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
物質
polypropylene
特徴
not aerosol-tight
メーカー/製品名
Eppendorf® 022653105 (NA)
Eppendorf® 5424707009 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5424 R
for use with 5424
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)