安全性情報
L9234
Sigma-Aldrich
LBブロス(Lennox)
Liquid microbial growth medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
形状
liquid
適合性
suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms
保管温度
room temp
詳細
液体培地はブロス(Broth)とも呼ばれます。水に溶解した栄養素が含まれています。Luria-Bertaniブロス(LBブロス)は、ナフタレン分解実験に使用されています。
アプリケーション
LB Brothは、P. aeruginosa(緑膿菌)の培養に使用されています。
クローン用大腸菌株の非選択的培養、DNAプラスミド生産、および組み換えタンパク質の生産に適しています。また、適切な抗生物質が加えられたときの選択的培養にも適しています。
生物化学的/生理学的作用
Lennox LBは、E. coliの培養に使用され、頻繁に参照される微生物増殖培地です。この栄養素の豊富な微生物ブロスは、ペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミン、および糖質を含んでいます。
特徴および利点
LB Lennox培地は以下のことをもたらします:
  • 滅菌濾過済み、すぐに使用できるフォーマット
  • 便利なパッケージサイズ
  • 標準的な組成
構成
10 g/L トリプトン
5.0 g/L 酵母エキス
5.0 g/L NaCl
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
L9234PROC:
L9234-1L:
L9234-VAR:
L9234-20L:
L9234-500ML:
L9234-PH:
L9234-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pseudomonas toxin pyocyanin triggers autophagy: Implications for pathoadaptive mutations
Yang ZS, et al.
Autophagy, 12(6), 1015-1028 (2016)
Understanding Microbes: A Laboratory Textbook for Microbiology (1989)
Su-Yun Chang et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 87(1), 61-67 (2015-01-30)
Luria-Bertani broth and acetone were usually used in naphthalene degradation experiments as nutrient and solvent. However, their effect on the degradation was seldom mentioned. In this work, we investigated the effect of LB, naphthalene concentration, and acetone on the degradation