Merck
L6037
Sigma-Aldrich
Escort II トランスフェクション試薬
Lipid formulation for nucleic acid transfections
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
グレード
for molecular biology
形状
dried film
使用法
1.5 mL sufficient for 150 transfections
保管温度
2-8°C
詳細
Escort II is a unique formulation of a proprietary cationic lipid and the neutral lipid DOPE. This liposome-forming compound is used for transfection of nucleic acids into eukaryotic cells.
アプリケーション
ESCORTⅡは中性脂質dioleoyl phosphatidylethanolamine(DOPE)と独自のカチオン性脂質を特別に調製した製品です。HeLa S3, BHK-21, 293, CHO-K1, MDCK, CV1, NIH 3T3, COS-1, B16-F0, COS-7, PC-12, HepG2, K562等のトランスフェクションに用いられます。
DNA至適希釈率の場合、血清存在条件下にて幅広い細胞に対し、他社製品に比べ高効率でトランスフェクションできます。
特徴および利点
・多くのセルラインで高いトランスフェクション効率を誇ります。
・血清存在下で有効です。
構成
Escort II Transfection Kit (0.75 mL) contains:
0.75 mL Escort II Reagent (L6037)
0.8 mL Hydration Buffer (B1180)
4 mL DNA Dilutent (D6813)
Escort II Transfection Kit (1.5 mL) contains:
1.5 mL Escort II Reagent (L6037)
1.6 mL Hydration Buffer (B1180)
4 mL DNA Dilutent (D6813)
Note the formulation of Escort II is confidential.
注意
Do not freeze.
原理
A stable complex is formed when Escort II is mixed with DNA in the absence of serum. The complexes are stable and can be directly added to the cell culture medium, where they fuse with the cell membrane, releasing the DNA into the cytoplasm. Note: complex formation is inhibited by serum, but once stable complexes have formed, the presence of serum is without consequence.
法的情報
Escort is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
L6037-1.5ML:
L6037-.75ML:
L6037-BULK:
L6037-1.5ML-PW:
L6037-VAR:
L6037-.75ML-PW:
試験成績書(COA)