安全性情報
L060005
Sigma-Aldrich
オキシダイザー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
濃度
5-9 mmol/L iodine (titration)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L060005-450ML:
L060005-6X450ML:
試験成績書(COA)