Merck
K3519
Sigma-Aldrich
KRM-III
≥98% (HPLC)
別名:
1,3-ジヒドロ-1,4-ジフェニル-2H-イミダゾール-2-チオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N2S
CAS番号:
分子量:
252.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
light yellow to light tan
溶解性
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C1NC(=CN1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2S/c18-15-16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-17(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,18)
InChI Key
QKOAQVKXZJFMET-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
KRM-IIIは、T細胞抗原受容体(TCR)のインヒビターであり、ホルボールミリステートアセテート(PMA)/イオノマイシンにより誘導される活性化T細胞核内因子(NFAT)やT細胞の増殖を阻害します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
K3519-25MG:
K3519-BULK:
K3519-VAR:
K3519-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)