安全性情報
K1888
Sigma-Aldrich
K 185
solid
別名:
N-Butanoyl 2-(5,6,7-trihydro-11-methoxybenzo[c]cyclohept­[2,1-a]­indol-13-yl)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H28N2O2
CAS番号:
分子量:
376.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
solid
white
溶解性
DMSO: soluble 20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC(=O)NCCc1c2-c3ccccc3CCCn2c4ccc(OC)cc14
InChI
1S/C24H28N2O2/c1-3-7-23(27)25-14-13-20-21-16-18(28-2)11-12-22(21)26-15-6-9-17-8-4-5-10-19(17)24(20)26/h4-5,8,10-12,16H,3,6-7,9,13-15H2,1-2H3,(H,25,27)
InChI Key
SPIFQXPRSJKRAO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
Melatonin receptor antagonist.
特徴および利点
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
K1888-1MG:
K1888-VAR:
K1888-5MG:
K1888-BULK:
試験成績書(COA)