Merck
K0629
Sigma-Aldrich
4-メチル-2-オキソ吉草酸ナトリウム
leucine metabolite
別名:
α-ケトイソカプロン酸 ナトリウム塩, 4-メチル-2-オキソペンタン酸 ナトリウム塩, 4-メチル-2-オキソ吉草酸 ナトリウム塩, ケトロイシン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COCOONa
CAS番号:
分子量:
152.12
Beilstein:
4239297
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
>98% (TLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
mp
275 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-メチル-2-オキソ吉草酸ナトリウムが、HPLC-蛍光法による、細胞抽出物からの分枝鎖ケト酸の定量化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
α-ケトイソカプロン酸は、膵臓β細胞からのインスリン分泌を誘導する、ロイシンの代謝物です。α-ケトイソカプロン酸を腸内に注入すると、内毒血症の状態が改善することが判明しました。α-ケトイソカプロン酸が変換されて生じるケトン体は、エネルギー源としての役割を果たすと考えられます。α-ケトイソカプロン酸の蓄積は、分枝鎖L-2-ケト酸デヒドロゲナーゼ活性の欠如によって引き起こされる分枝鎖ケト酸尿症によって特徴付けられます。α-ケトイソカプロン酸は、酸化的リン酸化反応において解離を引き起こすことにより、α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼの代謝阻害剤として作用します。このようにして、分枝鎖ケト酸尿症で観察される、ミトコンドリアのホメオスタシス障害が生じます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K0629-VAR:
K0629-BULK:
K0629-10G:
K0629-25G:
K0629-1G:
K0629-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enteral infusion of sodium 2-ketoisocaproate in endotoxic rats.
Hirokawa M and Walser M
Critical Care Medicine, 27(2), 373-379 (1999)
Analysis of Branched-Chain Keto Acids in Cell Extracts by HPLC-Fluorescence Detention
Ayuna HATTORI
Chromatography, 38, 129-133 (2017)
Branched chain a- Keto acid metabolism
JOE A. BOWDEN
The Journal of Biological Chemistry, 243, 3526-3531 (1968)
Effects of L-leucine and alpha-ketoisocaproic acid upon insulin secretion and metabolism of isolated pancreatic islets.
Panten U
Febs Letters, 20(2), 225-228 (1972)
Nelo Eidy Zanchi et al.
Amino acids, 40(4), 1015-1025 (2010-07-08)
Amino acids such as leucine and its metabolite α-ketoisocaproate (KIC), are returning to be the focus of studies, mainly because of their anti-catabolic properties, through inhibition of muscle proteolysis and enhancement of protein synthesis. It is clear that these effects