安全性情報
IAK0108
Sigma-Aldrich
Phagocytosis Assay Kit
Green Zymosan, sufficient for 100 fluorometric assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.84
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
詳細
Phagocytosis is a cellular process for ingesting and eliminating microorganisms, foreign substances, and apoptotic cells. It is a specific form of endocytosis initiated by recognition and binding of foreign particles by cell surface receptors, followed by their engulfment, and formation of phagosomes. Maturing phagosomes transform to phagolysosomes which destroy the pathogen through enzymes and toxic peroxides. Zymosan prepared from yeast cell wall (Saccharomyces cerevisiae) and consisting of protein-carbohydrate complexes is frequently used as a pathogen in phagocytosis assays.
アプリケーション
The Phagocytosis Assay Kit (Green Zymosan) uses fluorescently pre-labeled Zymosan particles to detect and quantify in vitro phagocytosis by fluorescent microscope, spectrophotometer (Ex/Em = 490/520 nm) or flow cytometry.
適合性
This kit is suitable for screening activators and/or inhibitors of phagocytosis and Toll-like receptor ligands (TLR) in mammalian cells.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)