由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
包装
pkg of 5x1 mg
pkg of 1 mg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
Ouchterlony double diffusion: suitable
quantitative precipitin assay: suitable
色
white to off-white
溶解性
water: soluble, clear to hazy, colorless (after reconstitution with 1 ml of 0.135 M NaCl)
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I9885-VAR-PW:
I9885PROC:
I9885-5X1MG:
I9401-5UG-PW:
I9885-1MG:
I9885-BULK-V:
I9885-VAR:
I9885-BULK-N:
I9885-PH:
I9885-2MG:
I9885-BULK:
I9885-1MG-PW:
試験成績書(COA)