product name
イスコフ改変ダルベッコ培地, With L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
形状
powder
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
構成
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
I7633-50L:
I7633-1L-KC:
I7633-25K:
I7633-PROC:
I7633-50K:
I7633-10L:
I7633-50KG:
I7633-VAR:
I7633-10X1L:
I7633-25KG:
I7633LF1-BIBC:
I7633-BIBC:
I7633-2X5L:
I7633-1L:
I7633-BULK:
試験成績書(COA)