Merck
I5408
Sigma-Aldrich
EX-CELL® TiterHigh培地
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161501
NACRES:
NA.75
品質水準
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | insect: suitable
保管温度
2-8°C
アプリケーション
昆虫細胞Sf21およびSf9(Spodoptera frugiperda)の培養に特化した、動物由来成分およびたんぱく質を含まない無血清培地
特徴および利点
生物医薬品工業のニ-ズに応えるため開発された動物由来成分不含培地です。細胞増殖を促進し、細胞密度を高めるとともに、細胞生存率を高め、バキュロウイルス発現ベクタ-系(BEVS)での組み換えタンパク質産生においてはタンパク質の産生能を向上します。
構成
無機塩, 重炭酸ナトリウム, 必須および非必須アミノ酸, ビタミン, 酵母エキス, 独自開発の脂質製剤, 微量元素, その他の有機化合物を含有します。グルタミンはアラニングルタミンジペプチドとして含有されています。フェノ-ルレッド, 抗生物質, 抗真菌剤, トランスフェリン, 動物由来物質は含んでいません。
注意
凍結はしないで下さい。遮光保存してください。この培地の幾つかの成分は光に不安定なので、長時間光に当てないで下さい。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TiterHigh is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I5408-VAR:
I5408-1L:4548173350646
I5408-100L:
I5408-1B:
I5408-PH:
I5408-6X1L:
I5408PROC:
I5408-BULK:
I5408-100B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com