アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: ~44 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCC(=O)NCc1cc(OC)c(O)cc1I
InChI
1S/C17H26INO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(21)19-12-13-10-16(22-2)15(20)11-14(13)18/h10-11,20H,3-9,12H2,1-2H3,(H,19,21)
InChI Key
AAORACFZMYMFCG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TRPV1(7442)
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I0909-25MG:4548173990590
I0909-VAR:
I0909-5MG:4548173990606
I0909-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)