メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS5360A
詳細
The Mechanical Benchtop Counter is perfect for blood cell (label included), bacterial colonies or other repetitive counting.
特徴および利点
- 6-Key Benchtop Counter (each key records up to 999)
- Total window keeps track of total number of strokes made on all other keys; bell rings when total reaches 100
- Blood Cell Key labels included
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)