Merck
HS24490M
Lab Alert® triple timer and clock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122411
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS24490M
特徴および利点
  • Three channels to count up/down with
  • Simultaneous display, time-out, and 60 second audible alarm
  • Channels may be started independently or simultaneously
  • Timer automatically counts
  • 86 x 66 x 22 mm
法的情報
Lab Alert is a registered trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)