物質
acrylic
red (dispenser)
特徴
holds 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS234525D
L × W × H
120 mm × 156 mm × 171 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The ABS dispenser has a unique design for maximum safety, storage, dispensing, and cutting Parafilm, tape, labels, and Tough-Tags.
特徴および利点
- ABS plastic dispenser designed with a safety razor that slides and cuts with no danger to fingers.
- Supplied with two easily exchanged cutting blades
- Dispenser holds one or two 50 mm (2-inch) rolls, or one 100 mm (4-inch) roll
法的情報
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)