Merck
HS23381B
Arctic Squares® Cryostorage Box
Holds 81 x 2 mL tubes, assorted colors polycarbonate, pk of 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
物質
assorted colors polycarbonate
特徴
Holds 81 x 2 mL tubes
包装
pk of 4
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23381B
テクニック
cryopreservation: suitable
サイズ
133x133x53 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Safely stores vials from -196 to 121C in mechanical freezers as well as liquid nitorgen. Boxes are designed with unique features to help orient, identify and access vials with ease.
  • forward sloped base and high contrast indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
  • vend and drainage holes
  • stackable
  • autoclavable
特徴および利点
  • hinged lid with built-in stop, allows easy one-handed access to samples
  • wells arranged in ans easy-to-pick formation
  • magnetic tipped forceps supplied to help pick vials and remove boxes from freezer
  • ideal for small sampling
  • friction fit, slide on lid
法的情報
Arctic Squares is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2