物質
blue plastic
特徴
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20612
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
斜めに作られた4つの棚によって0.1~25 mLピペットまたはカンを手元に置くことができ、破損したり散らばったりすることを防ぎます。
アプリケーション
Manual pipette racks are ideal for the protection and organization of glass and plastic pipettes.
特徴および利点
- Two detachable attachments that hold the pipette bulbs, fillers, and pumps
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)