Merck
HS120618
Premium Plus Slide Box replacement inventory cards
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.16
物質
cardboard
包装
pack of HS120618
メーカー/製品名
Heathrow Scientific 120618
L × W × H
168.3 mm × 0.5 mm × 203.2 mm
詳細
Premium Plus Slide Box replacement inventory cards designed to fit into the premium plus slide boxes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)