Merck
HS120187
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, blue, pk of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
物質
blue POM
特徴
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
包装
pk of 2
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120187
L × W × H
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
サイズ直径
4 wells × 12-30 mm
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
特徴および利点
  • made from POM
  • racks can be linked together for additional holding capacity
  • open sides allow for label viewing
  • flat base to hold tubes upright
  • linked racks should be supported underneath when carrying
  • available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
  • autoclavable
法的情報
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HS1201874061832766133