物質
acrylic
green (dispenser)
特徴
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS1040B
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
詳細
The Translucent Earplug Dispenser provides easy access to safety accessories.
特徴および利点
- Place on counter or wall mount (screws included)
- Holds approximately 200 pairs of foam earplugs
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)