安全性情報
HPA034535
Sigma-Aldrich
Anti-MSL3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗MSL3L1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
NPSTPQSTESQPTTGEPATPKRRKAEPEALQSLRRSTRHSANCDRLSESSASPQPKRRQQDTSASMPKLFLHLEKKTPVHSRSSSPIPLTPSKEGSAV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSL3(10943)
詳細
Male-specific lethal 3 homolog (MSL3) is mapped to human chromosome Xp22.2. MSL3 comprises of C-terminal M ORF4-related gene (MRG) domain and N-terminal chromo-barrel domain (CBD).
免疫原
MSL3(male-specific lethal 3)ホモログ(ショウジョウバエ)のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
Male-specific lethal 3 homolog (MSL3) predominantly acetylates lysine 16 residue of histone H4 and promotes transcription.
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST78252
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA034535-25UL:
HPA034535-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Subunit composition and substrate specificity of a MOF-containing histone acetyltransferase distinct from the male-specific lethal (MSL) complex
Cai Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(7), 4268-4272 (2010)
Characterization of a novel chromo domain gene in xp22. 3 with homology to Drosophila msl-3
Prakash S, et al.
Genomics, 59(1), 77-84 (1999)
Structural and biochemical studies on the chromo-barrel domain of male specific lethal 3 (MSL3) reveal a binding preference for mono or dimethyl lysine 20 on histone H4
Moore S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M110 (2010)
Corecognition of DNA and a methylated histone tail by the MSL3 chromodomain
Kim D, et al.
Nature Structural and Molecular Biology, 17(8), 1027-1027 (2010)
Edwin R Smith et al.
Molecular and cellular biology, 25(21), 9175-9188 (2005-10-18)
We describe a stable, multisubunit human histone acetyltransferase complex (hMSL) that contains homologs of the Drosophila dosage compensation proteins MOF, MSL1, MSL2, and MSL3. This complex shows strong specificity for histone H4 lysine 16 in chromatin in vitro, and RNA