HPA030691
Anti-TM7SF2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-ANG1, Anti-DHCR14A, Anti-EIF3EIPP2, Anti-EIF3S6IPP2, Anti-FLJ32875, Anti-NET47, Anti-transmembrane 7 superfamily member 2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
QVAPVSALAPGGNSGNPIYDFFLGRELNPRICFFDFKYFCELRPGLIGWVLINLALLMKEAELRGSPSLAMWLVNGFQLLYVGDALWHEEAVLTTM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TM7SF2(7108)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA030691-100UL:
HPA030691-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA030691-100UL | 4061836292300 |
HPA030691-25UL | 4061841320593 |