安全性情報
HPA028600
Sigma-Aldrich
Anti-UBXN11 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-SOC, Anti-SOCI, Anti-UBX domain protein 11, Anti-UBXD5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
SENGEQAFLLMMQPDNTIGDVRALLAQARVMDASAFEIFSTFPPTLYQDDTLTLQAAGLVPKAALLLRARRAPKSSLKFSPGP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBXN11(91544)
免疫原
UBXドメインタンパク質11のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST76901
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA028600-25UL:
HPA028600-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shiqi Wang et al.
Molecular medicine reports, 19(6), 4579-4588 (2019-04-04)
Oxidative stress serves important roles in cardiac injury during the process of ischemia/reperfusion (I/R). Y‑box protein 1 (YB1), a member of the highly conserved Y‑box protein family, is closely associated with inflammation and stress responses by regulating gene transcription, RNA splicing
Daline F S Araújo et al.
PloS one, 12(9), e0185382-e0185382 (2017-09-29)
This study evaluated the intestinal anti-inflammatory effects of goat whey in a mouse model of colitis induced by 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid that resembles human IBD. At a concentration of 4 g/kg/day, the goat whey improved the symptoms of intestinal inflammation, namely