Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
HPA028024
Sigma-Aldrich
抗COPA ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗HEP-COP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
VHGNMLHYVKDRFLRQLDFNSSKDVAVMQLRSGSKFPVFNMSYNPAENAVLLCTRASNLENSTYDLYTIPKDADSQNPDAPEGKRSSGLTAVWVARN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COPA(1314)
詳細
Coatomer protein complex subunit α (COPA) is a 160kDa protein with 1224 amino acids. The gene encoding it is localized on human chromosome 1q23.2.
免疫原
コートマータンパク質複合体サブユニットαのPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas (HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
Coatomer protein complex subunit α (COPA) regulates intracellular protein transport between the endoplasmic reticulum and the cis-Golgi. It also controls intra-Golgi trafficking. The protein functions in early endosome maturation and modulates the entry of arginine-rich peptides into the cell.
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST76699
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA028024-25UL:
HPA028024-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
COPA and SLC4A4 are Required for Cellular Entry of Arginine-Rich Peptides
Tomoyuki T
PLoS ONE (2014)
Alpha coat protein COPA (HEP-COP): presence of an Alu repeat in cDNA and identity of the amino terminus to xenin.
Chow VT and Quek HH
Annals of Human Genetics (1997)
From Primary Immunodeficiency to Autoimmunity: How
Extreme Situations Highlight the Main Genetic Factors
Involved in Autoimmune Disease
Llobel A
MOJ proteomics & bioinformatics (2016)
Feng Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(40), E9449-E9458 (2018-09-19)
Normal neural development is essential for the formation of neuronal networks and brain function. Cutaneous T cell lymphoma-associated antigen 5 (cTAGE5)/meningioma expressed antigen 6 (MEA6) plays a critical role in the secretion of proteins. However, its roles in the transport