Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
HPA027478
Sigma-Aldrich
抗GNAS抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
別名:
抗GNAS複合遺伝子座抗体, 抗GPSA抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
GDESDDGTSGCLRWFQHRRNRRRRKPQRNLLRNFLVQAFGGCFGRSESPQPKASRSLKVKKVPLAEKRRQMRKEALEK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNAS(2778)
免疫原
GNAS複合遺伝子座のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST77865
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA027478-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kahina Boussaïd et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(2), E314-E320 (2013-02-01)
McCune-Albright syndrome (MAS) is characterized by polyostotic fibrous dysplasia, café-au-lait skin pigmentations, and gonadotropin-independent sexual precocious puberty, resulting from a somatic postzygotic activating mutation of the GNAS1 gene. We report a virilizing sclerosing-stromal tumor of the ovary in a young
David W Mathes et al.
Transplantation, 98(2), 131-138 (2014-06-12)
We have previously demonstrated that tolerance to a vascularized composite allograft (VCA) can be achieved after the establishment of mixed chimerism. We test the hypothesis that tolerance to a VCA in our dog leukocyte antigen-matched canine model is not dependent
Joseph R Scalea et al.
Transplant immunology, 31(3), 134-139 (2014-09-23)
We have previously demonstrated that the juvenile thymus plays an essential role in tolerance induced by both renal transplantation and a short course of calcineurin inhibitors. Aged thymi have a decreased ability to induce tolerance. Luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) is
Karthick Raja Muthu Raja et al.
Cytometry. Part B, Clinical cytometry, 86(4), 220-228 (2013-08-08)
Multiple myeloma (MM) is a malignancy of plasma cells frequently associated with immune abnormalities. Several studies have confirmed that in MM immune deregulation can be mediated by increased numbers of CD4 T regulatory (Treg) cells, and these cells were also
Andre Michael Mueller et al.
The Journal of biological chemistry, 289(33), 22888-22899 (2014-06-29)
Hyaluronan (HA) may have proinflammatory roles in the context of CNS autoimmunity. It accumulates in demyelinated multiple sclerosis (MS) lesions, promotes antigen presentation, and enhances T-cell activation and proliferation. HA facilitates lymphocyte binding to vessels and CNS infiltration at the