Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
HPA026980
Sigma-Aldrich
抗-CMTM6 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
6を含む抗-CKLF様MARVEL膜貫通ドメイン, 抗-CKLFSF6, 抗-FLJ20396
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
KRQESQLRKPENTTRAEALTEPLNA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CMTM6(54918)
詳細
CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 6(CMTM6)は、3型膜貫通タンパク質です。ヒト染色体3p23にマッピングされている遺伝子にコードされています。CMTM6は普遍的に発現しています。コードされたタンパク質はCMTMファミリーに属し、少なくとも3つの膜貫通へリックスからなるMARVELドメインを特徴としています。
免疫原
CKLF様MARVEL膜貫通ドメイン含有6のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。 Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®のプロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗CMTM6抗体は、免疫蛍光法、イムノブロッティング、免疫沈降法に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 6(CMTM6)は、プログラム死リガンド1(PD-L1)タンパク質の活性を調節します。遺伝子の多型は冠動脈疾患(CAD)に対する易罹患性のリスクを高めます。
特徴および利点
プレステージ抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用になれることも、この抗体の利点です。プレステージ抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのプレステージ抗体についてプレステージ抗原コントロールをご用意しております。リンケージセクションでご確認ください。
プレステージ抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST73075
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA026980-25UL:
HPA026980-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CMTM6 maintains the expression of PD-L1 and regulates anti-tumour immunity.
Burr M L, et al.
Nature, 549(7670), 101?105-101?105 (2017)
Identification of CMTM6 and CMTM4 as PD-L1 protein regulators.
Mezzadra R, et al.
Nature, 549(7670), 106?110-106?110 (2017)
Discovery and refinement of loci associated with lipid levels.
Willer C J, et al.
Nature Genetics, 45(11), 1274?1283-1274?1283 (2013)
Hiroto Takeuchi et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 330-330 (2020-07-01)
Cancer is one of the most significant causes of death in dogs. Antibody drugs targeting the PD-1/PD-L1 axis represent a promising immunotherapy for both human and canine cancers. However, the regulation mechanisms of PD-L1 expression in canine cancers require further
Malina Xiao et al.
Cancers, 13(5) (2021-04-04)
CMTM6 is a critical regulator of cell surface expression of PD-L1 in tumor cells, but little is known about the transcriptional regulation of CMTM6. Here we report that the expression of CMTM6 positively correlates with the epithelial to mesenchymal transition