HPA025039
抗EIF4G3抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3, Anti-eIF-4-gamma 3, Anti-eIF-4-gamma II, Anti-eIF-4G 3, Anti-eIF4G 3, Anti-eIF4GII
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
免疫原配列
TEEIMSGGGSRNPTPPIGRPTSTPTPPQQLPSQVPEHSPVVYGTVESAHLAASTPVTAASDQKQEEKPKPDPVLKSPSPVLRLVLSGEKKEQEGQTSETTAIVS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF4G3(8672)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA025039-25UL:
HPA025039-100UL:
試験成績書(COA)