HPA024343
Anti-CRNN antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-53 kDa putative calcium-binding protein, Anti-53 kDa squamous epithelial-induced stress protein, Anti-58 kDa heat shock protein, Anti-Cornulin, Anti-Squamous epithelial heat shock protein 53, Anti-Tumor-related protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
免疫原配列
YDRQAESQSQERISPQIQLSGQTEQTQKAGEGKRNQTTEMRPERQPQTREQDRAHQTGETVTGSGTQTQAGATQTVEQDSSHQTGRTSKQTQEATNDQNR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CRNN(49860)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA024343-100UL:
HPA024343-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)