HPA020247
抗IFT74抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
別名:
Anti-CMG-1, Anti-Capillary morphogenesis protein 1, Anti-Coiled-coil domain-containing protein 2, Anti-Intraflagellar transport protein 74 homolog
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
ELQGQLADYNMLVDKLNTNTEMEEVMNDYNMLKAQNDRETQSLDVIFTERQAKEKQIRSVEEEIEQEKQATDDIIKNMSFENQVKYLEMKTTNEKLLQE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IFT74(80173)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA020247-25UL:
HPA020247-100UL:
試験成績書(COA)