テクニック
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
免疫原配列
TDEGDNRVWCHVCERENTFECQNPRRCKWTEPYCVIAAVKIFPRFFMVAKQCSAGCAAMERPKPEEKRFLLEEPMPFFYLKCCKIRYCNLEGPPINSSVFKEYAG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LY6K(54742)
詳細
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA017770-BULK:
HPA017770-100UL:
HPA017770-VAR:
HPA017770-1ML:
HPA017770-25UL:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA017770-25UL | 4061842836192 |
HPA017770-100UL | 4061837126567 |
HPA017770-1ML | 4061837126574 |