テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
RQHIMETGPEDPSSMPEESSPRRTPQSIPYQDLPHLVNADGQYLFCRYWKPTGTPKALIFVSHGAGEHSGRYEELARMLMGLDLLVFAHDHVGHGQSEGERMVVSDFHVFVRDVLQHVDSMQKDYPGLPVFLLGHSM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MGLL(11343)
関連するカテゴリー
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA011994-100UL:
HPA011994-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA011994-100UL | 4061836301989 |
HPA011994-25UL | 4061842784714 |