Merck
HPA010022
Sigma-Aldrich
抗ALDH1A2 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗RALDH 2, 抗RALDH(II), 抗RalDH2, 抗アルデヒドデヒドロゲナーゼファミリー1メンバーA2, 抗レチナールデヒドロゲナーゼ2, 抗レチナールデヒド特異的デヒドロゲナーゼ2型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
VVGSPFDPTTEQGPQIDKKQYNKILELIQSGVAEGAKLECGGKGLGRKGFFIEPTVFSNVTDDMRIAKEEIFGPVQEILRFKTMDEVIERANNSDFGLVAAVFTNDINKALTVSSAMQAGTV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALDH1A2(8854)
詳細
アルデヒドデヒドロゲナーゼ1ファミリー、メンバーA2(ALDH1a2)遺伝子は、ヒト染色体15q21.3にマッピングされます。アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)ファミリーに属しています。ALDH1a2遺伝子の産物は、レチンアルデヒドデヒドロゲナーゼ2型酵素です。このタンパク質は、主に泌尿生殖路のいくつかの成体組織にみられます。
免疫原
レチナール脱水素酵素2のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗ALDH1A2抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体はタンパク質アレイ法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。Prestige抗体およびHPAについてのこれらのプロトコルおよび他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください。抗ALDH1A2抗体は、間接免疫染色法における使用にも適しています。
抗ALDH1A2ウサギ宿主抗体は、以下の用途に使用されています。
  • 免疫組織染色
  • 免疫蛍光法
  • ウェスタンブロッティング
生物化学的/生理学的作用
アルデヒドデヒドロゲナーゼ1ファミリー、メンバーA2(ALDH1a2)は、レチンアルデヒドデヒドロゲナーゼ2型(RALDH2)としても知られており、ビタミンAからすべてのtrans-レチノイン酸の合成を触媒します。ALDH1a2は腫瘍抑制因子として機能します。初期胚と心臓の発生に重要な役割を果たします。ALDH1a2遺伝子発現の変動により、先天性心疾患(CHD)の発症リスクが高くなる場合があります。ALDH1a2レベルの低下がヒト前立腺がん患者で認められています。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST71490
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA010022-100UL:
HPA010022-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of protein biomarkers of prostate cancer aggressiveness
Rizzardi A E, et al.
BMC Cancer, 14(1), 244-244 (2014)
Duplication of the ALDH1A2 gene in association with pentalogy of Cantrell: a case report
Steiner MB, et al.
Journal of Medical Case Reports, 7(1), 287-287 (2013)
Frank-Mattias Schäfer et al.
Stem cell reports, 9(6), 2005-2017 (2017-11-28)
The bladder urothelium functions as a urine-blood barrier and consists of basal, intermediate, and superficial cell populations. Reconstructive procedures such as augmentation cystoplasty and focal mucosal resection involve localized surgical damage to the bladder wall whereby focal segments of the
Efterpi Kostareli et al.
The Journal of clinical investigation, 123(6), 2488-2501 (2013-05-03)
High-risk types of human papilloma virus (HPV) are increasingly associated with oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC). Strikingly, patients with HPV-positive OPSCC are highly curable with ionizing radiation and have better survival compared with HPV-negative patients, but the underlying molecular mechanisms
Functional characterization of the osteoarthritis genetic risk residing at ALDH1A2 identifies rs12915901 as a key target variant
Shepherd C, et al.
Arthritis and Rheumatism, 70(10), 1577-1587 (2018)