Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
HPA007040
Sigma-Aldrich
抗KHK ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗ケトヘキソキナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗肝フルクトキナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human, mouse, rat
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
YGDVVFVSKDVAKHLGFQSAEEALRGLYGRVRKGAVLVCAWAEEGADALGPDGKLLHSDAFPPPRVVDTLGAGDTFNASVIFSLSQGRSVQEALRFGCQV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KHK(3795)
関連するカテゴリー
免疫原
ケトヘキソキナ-ゼのPrEST (protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗体の使用が成功しているアプリケーションおよび関連するピアレビュー論文は以下に記載しています。
ウエスタンブロッティング(1報)
ウサギで産生された抗KHK抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
KHK(ケトヘキソキナーゼ)は、炭水化物キナーゼのpfkBファミリーのメンバーです。腎皮質および小腸で多く発現しています。フルクトース代謝経路において、フルクトースの異化作用によるリン酸化を引き起こしてフルクトース1-リン酸を生成します。KHKは、ATPを用いてキサンチン酸化還元酵素(XOR)を介してAMPと尿酸を生成します。KHK遺伝子の欠失は、良性の疾患であるフルクトース尿症を引き起こします。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST71389
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA007040-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Miguel A Lanaspa et al.
The Journal of clinical investigation, 128(6), 2226-2238 (2018-03-14)
Increasing evidence suggests a role for excessive intake of fructose in the Western diet as a contributor to the current epidemics of metabolic syndrome and obesity. Hereditary fructose intolerance (HFI) is a difficult and potentially lethal orphan disease associated with
Samir Softic et al.
The Journal of clinical investigation, 127(11), 4059-4074 (2017-10-04)
Overconsumption of high-fat diet (HFD) and sugar-sweetened beverages are risk factors for developing obesity, insulin resistance, and fatty liver disease. Here we have dissected mechanisms underlying this association using mice fed either chow or HFD with or without fructose- or
Peter Mirtschink et al.
Nature, 522(7557), 444-449 (2015-06-18)
Fructose is a major component of dietary sugar and its overconsumption exacerbates key pathological features of metabolic syndrome. The central fructose-metabolising enzyme is ketohexokinase (KHK), which exists in two isoforms: KHK-A and KHK-C, generated through mutually exclusive alternative splicing of
Ana Andres-Hernando et al.
Nature communications, 8, 14181-14181 (2017-02-15)
Acute kidney injury is associated with high mortality, especially in intensive care unit patients. The polyol pathway is a metabolic route able to convert glucose into fructose. Here we show the detrimental role of endogenous fructose production by the polyol
Carlos A Roncal-Jimenez et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 311(4), F722-F730 (2016-07-29)
Aging-associated kidney disease is usually considered a degenerative process associated with aging. Recently, it has been shown that animals can produce fructose endogenously, and that this can be a mechanism for causing kidney damage in diabetic nephropathy and in association
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HPA007040-100UL4061837123689