HPA005922
抗FHL2抗体 ウサギ宿主抗体
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗4 1/2LIMドメインタンパク質2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗FHL-2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗LIMドメインタンパク質DRAL抗体 ウサギ宿主抗体, 抗SLIM 3抗体 ウサギ宿主抗体, 抗骨格筋LIMタンパク質3抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
CQQPIGTKSFIPKDNQNFCVPCYEKQHAMQCVQCKKPITTGGVTYREQPWHKECFVCTACRKQLSGQRFTARDDFAYCLNCFCDLYAKKCAGCTNPISGLGGTKYISFEERQWHNDCFNCKKCSLSLVGRGFLTERDDILCPDC
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FHL2(2274)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA005922-100UL:
HPA005922-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)