HPA005788
抗GRAP2抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗GADSタンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗GRB-2様タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗GRB2L抗体 ウサギ宿主抗体, 抗GRB2関連アダプタータンパク質2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗GRBLG抗体 ウサギ宿主抗体, 抗GRBX抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Grf-40抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Grf40アダプタータンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗P38抗体 ウサギ宿主抗体, 抗アダプタータンパク質GRID抗体 ウサギ宿主抗体, 抗増殖因子受容体結合タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗造血細胞関連アダプタータンパク質GrpL抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
TNSISRQKQIFLRDRTREDQGHRGNSLDRRSQGGPHLSGAVGEEIRPSMNRKLSDHPPTLPLQQHQHQPQPPQYAPAPQQLQQPPQQRYLQHHHFHQERRGGSLDINDGHCGTGLGSEMNAALMHRRHTDPVQLQAAGRVRWARALYDFE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRAP2(9402)
関連するカテゴリー
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA005788-100UL:
HPA005788-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA005788-25UL | 4061842775903 |
HPA005788-100UL | 4061835668991 |