Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA004805
Sigma-Aldrich
抗EYA4 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗CMD1J, 抗DFNA10, 抗眼のないホモログ4(Drosophila(ショウジョウバエ))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
3
テクニック:
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
NEQSVKKTCTESDVSQSQNSRSMEMQDLASPHTLVGGGDTPGSSKLEKSNLSSTSVTTNGTGVITSSGYSPRSAHQYSPQLYPSKPYPH
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EYA4(2070)
免疫原
EYA転写活性化補助因子とホスファターゼ4
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
生物化学的/生理学的作用
EYA4(眼のないホモログ4、Drosophila(ショウジョウバエ))は、脊椎動物Eyaファミリーの転写活性化因子の1メンバーです。EYA4は、C末端のeya相同領域(eyaHR)とN末端のプロリン-セリン-スレオニン(PST)に富む(34~41%)転写活性化ドメインで構成されています。これは、初期胚発生において重要な役割を果たします。SIXおよびDACHタンパク質ファミリーと相互作用することができます。これは、アポトーシスおよびDNA修復中に腫瘍抑制遺伝子としての役割を果たします。EYA4が変異すると、DFNA10遺伝子座で無症候性常染色体優性感音難聴(SNHL)を引き起こします。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST86934
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA004805-25UL:
HPA004805-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
EYA4 is inactivated biallelically at a high frequency in sporadic lung cancer and is associated with familial lung cancer risk.
Wilson IM, Vucic EA, Enfield KS, et al.
Oncogene, 33(36), 4464-4473 (2014)
S Wayne et al.
Human molecular genetics, 10(3), 195-200 (2001-02-13)
We identified Eyes absent 4 (EYA4), a member of the vertebrate Eya family of transcriptional activators, as the causative gene of postlingual, progressive, autosomal dominant hearing loss at the DFNA10 locus. In two unrelated families from Belgium and the USA
Michael S Hildebrand et al.
American journal of medical genetics. Part A, 143A(14), 1599-1604 (2007-06-15)
Nonsyndromic autosomal dominant sensorineural hearing loss (SNHL) at the DFNA10 locus was described in two families in 2001. Causative mutations that affect the EyaHR domain of the 'Eyes absent 4' (EYA4) protein were identified. We report on the clinical and