HPA004198
抗NCOA6抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗ASC-2 (Activating signal cointegrator 2) 抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ASC-2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Amplified in breast cancer protein 3抗体 ウサギ宿主抗体, 抗がん増幅転写コアクチベーターASC-2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ペルオキシソーム増殖剤活性化レセプター相互作用タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗核内レセプター転写共役因子6抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
NQNVQHAGGQGAGPPQNQMQVSHGPPNMMQPSLMGIHGNMNNQQAGTSGVPQVNLSNMQGQPQQGPPSQLMGMHQQIVPSQGQMVQQQGTLNPQNPMILSRAQLMPQGQMMVNPPSQNLGPSPQRMTPPKQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCOA6(23054)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA004198-100UL:
HPA004198-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)