HPA004186
抗GIT1抗体 ウサギ宿主抗体
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗ARF GTPアーゼ活性化タンパク質GIT1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Cat-1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Cool関連・チロシンリン酸化タンパク質1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗GRK相互作用タンパク質1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Gタンパク質共役型受容体キナーゼ相互作用因子1抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
DLDDQHDYDSVASDEDTDQEPLRSTGATRSNRARSMDSSDLSDGAVTLQEYLELKKALATSEAKVQQLMKVSSSLSDELRRLQREIHKLQAENLQLRQPPGPVPTPPLPSERAEHTPMAPGGSTHRRDRQAFSMYEPGSAL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GIT1(28964)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA004186-25UL:
HPA004186-100UL:
試験成績書(COA)