HPA003995
抗MAPK3抗体 ウサギ宿主抗体
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗ERK-1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ERT2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗MAPK1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗MAPキナーゼ1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗p44-ERK1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗p44-MAPK抗体 ウサギ宿主抗体, 抗インスリン刺激MAP2キナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗マイトジェン活性化プロテインキナーゼ3抗体 ウサギ宿主抗体, 抗微小管結合タンパク質2キナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗細胞外シグナル制御キナーゼ1抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
YVATRWYRAPEIMLNSKGYTKSIDIWSVGCILAEMLSNRPIFPGKHYLDQLNHILGILGSPSQEDLNCIINMKARNYLQSLPSKTKVAWAKLFPKSDSKALDLLDRMLTFNPNKRITVEEALAHPYLEQYYDPTDEPV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK3(5595)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003995-100UL:
HPA003995-25UL:
試験成績書(COA)