orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原配列
QATSPFACAADGEDAMTQDLTSREKEEGSDQHVASHLPLHPIMHNKPHSEELPTLVSTIQQDADWDSVLSSQQRMESENNKLCSLYSFRNTSTSPHKPDEGSRDREIMTSVTFGTPERRKGSLADVVDTLKQKKLEEMTRTEQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX6(55553)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003908-25UL:
HPA003908-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.
線維芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞、骨芽細胞、および筋細胞のターゲットの研究に適した間葉系幹細胞マーカーおよび抗体。
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA003908-25UL | 4061842721061 |
HPA003908-100UL | 4061837134975 |