HPA003010
抗DLST抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗2-オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼ複合体中ジヒドロリポアミドスクシニルトランスフェラーゼ成分抗体, 抗2-オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼ複合体中ジヒドロリポイルリジン残基スクシニルトランスフェラーゼ成分(ミトコンドリア内前駆体)抗体, 抗E2K抗体, 抗E2抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
rat, human, mouse
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
QNTCAMLTTFNEIDMSNIQEMRARHKEAFLKKHNLKLGFMSAFVKASAFALQEQPVVNAVIDDTTKEVVYRDYIDISVAVATPRGLVVPVIRNVEAMNFADIERTITELGEKARKNELAIEDMDGGTFTISNGGVFGSLFGTPII
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DLSTP(1744)
関連するカテゴリー
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003010-25UL:
HPA003010-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)