HPA001303
抗NMT2 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗II型 N-ミリストイルトランスフェラーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗NMT 2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗グリシルペプチドN-テトラデカノイルトランスフェラーゼ2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ペプチドN-ミリストイルトランスフェラーゼ2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ミリストイル-CoA:タンパク質 N-ミリストイルトランスフェラーゼ2抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
GGTKSDSASDSQEIKIQQPSKNPSVPMQKLQDIQRAMELLSACQGPARNIDEAAKHRYQFWDTQPVPKLDEVITSHGAIEPDKDNVRQEPYSLPQGFMWDTLDLSDAEVLKELYTLLNENYVEDDDNMFRFDYSPEFLLWALRPPGWLL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NMT2(9397)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001303-25UL:
HPA001303-100UL:
試験成績書(COA)