テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
EKEATEAQSLEATCEKLNRSNSELEDEILCLEKELKEEKSKHSEQDELMADISKRIQSLEDESKSLKSQVAEAKMTFKIFQMNEERLKIAIKDALNENSQLQESQKQLLQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTAGE5(4253)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The previously assigned protein identifier O15320 has been merged into Q96PC5. Full details can be found on the UniProt database.
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA000922-100UL:
HPA000922-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)