HPA000166
抗DKC1抗体 ウサギ宿主抗体
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗CBF5ホモログ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗H/ACAリボ核タンパク質複合体サブユニット4抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Nopp140関連57 kDaタンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗snoRNPタンパク質DKC1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ジスケリン抗体 ウサギ宿主抗体, 抗核小体タンパク質NAP57抗体 ウサギ宿主抗体, 抗核小体タンパク質ファミリーAメンバー4抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
EAGTYIRTLCVHLGLLLGVGGQMQELRRVRSGVMSEKDHMVTMHDVLDAQWLYDNHKDESYLRRVVYPLEKLLTSHKRLVMKDSAVNAICYGAKIMLPGVLRYEDGIEVNQEIVVIT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DKC1(1736)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA000166-100UL:
試験成績書(COA)