分子量
antigen ~70 kDa
化学種の反応性
mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysate of mouse brain
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing human HRD1/SYVN1.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYVN1(84447)
mouse ... Syvn1(74126)
rat ... Syvn1(361712)
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H7790-BULK:
H7790-200UL:
IXO14805:
H7790-25UL:
H7790-VAR:
試験成績書(COA)