由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(COC(CCC([O-])=O)=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
InChI Key
HHZQLQREDATOBM-CODXZCKSSA-M
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 肝臓分化のための成熟培地の成分として
- 成体マウス脳の最後野におけるアストロサイト様神経幹細胞増殖に対するその効果を調べるためのコルチコステロン(CORT)処理
- ゼブラフィッシュ胚における塩化ナトリウム共輸送体(NCC)の発現と機能に対するコルチゾールの効果を調べるためのコルチゾール培養実験
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H4881-5G:
H4881-100MG:
H4881-1G:
H4881-250MG:
H4881-VAR:
H4881-BULK:
H4881-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック