抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~32 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HMOX1(3162)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
関連するカテゴリー
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
H4535-BULK:
H4535-VAR:
H4535-.1MG-PW:
H4535-.1MG:
試験成績書(COA)