Merck
H1292
Sigma-Aldrich
HISTOSETTE® I Biopsy Processing/Embedding Cassettes
yellow
別名:
HISTOSETTE® I Biopsy Processing/Embedding Cassettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NB.17
yellow
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセタール重合体製の組織学的検査処理/包埋カセット。検体を安全に液体中に浸漬させた状態で保ち、組織学的溶媒に安定です。一体型のフタはワンタッチで開き、カセット本体にきちんとはまるので、検体の安全性を確保できます。ニーズやお好みに合わせてカセットの色をお選びいただけます。前方に30°に傾斜した広い記入スペースがあり、必要に応じてご利用いただけます。自動プリンターには適していません。
数量
1ケースにカセット500個入りのディスペンサーボックスが3個入っています。
法的情報
Histosette is a registered trademark of Simport Plastics Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)