物質
polypropylene tube
無菌性
sterile
特徴
skirt
包装
pack of 300 ea
メーカー/製品名
Greiner 210270
利用可能性
available only in China
色
colorless tube
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グライナー遠心管
高品質で澄明なポリプロピレン製遠心管。遠心管は、遠心分離する溶液の比重とローターのタイプに応じて、約3,200×g(50 mLサイズ)および3,500×g(15 mLサイズ)まで安全に遠心分離できます。
高品質で澄明なポリプロピレン製遠心管。遠心管は、遠心分離する溶液の比重とローターのタイプに応じて、約3,200×g(50 mLサイズ)および3,500×g(15 mLサイズ)まで安全に遠心分離できます。