Merck
GE80-1106-99
Glass Plates
unframed, H × W × D 125 mm × 260 mm × 3 mm, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
H × W × D:
125 mm × 260 mm × 3 mm
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Cytiva 80110699
H × W × D
125 mm × 260 mm × 3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)